Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5700755
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC4 antibody produced in rabbit
동의어(들):
SSMED, XRCC4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
35
38
종 반응성
rat, human, mouse
농도
2.93 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... XRCC4(7518)
일반 설명
The protein encoded by this gene functions together with DNA ligase IV and the DNA-dependent protein kinase in the repair of DNA double-strand breaks. This protein plays a role in both non-homologous end joining and the completion of V(D)J recombination. Mutations in this gene can cause short stature, microcephaly, and endocrine dysfunction (SSMED). Alternative splicing generates several transcript variants.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-336 of human XRCC4 (NP_071801.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)