주요 문서
SAB5700643
Sigma-Aldrich
Anti-RIG-I/DDX58 antibody produced in rabbit
동의어(들):
DDX58, RIG-I, RIGI, RLR-1, SGMRT2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
클론:
polyclonal
application:
IF
IHC
IP
WB
종 반응성:
human
기술:
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
101
106
종 반응성
human
농도
2.38 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DDX58(23586)
일반 설명
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases which are implicated in a number of cellular processes involving RNA binding and alteration of RNA secondary structure. This gene encodes a protein containing RNA helicase-DEAD box protein motifs and a caspase recruitment domain (CARD). It is involved in viral double-stranded (ds) RNA recognition and the regulation of immune response.
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 830 to the C-terminus of human RIG-I / DDX58 (NP_055129.2).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)