분자량
15
21
종 반응성
mouse, human
농도
6.62 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRDX2(7001)
일반 설명
This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides. The encoded protein plays an antioxidant protective role in cells, and it may contribute to the antiviral activity of CD8(+) T-cells. The crystal structure of this protein has been resolved to 2.7 angstroms. This protein prevents hemolytic anemia from oxidative stress by stabilizing hemoglobin, thus making this gene a therapeutic target for patients with hemolytic anemia. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or progression. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 6, 10 and 13.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-142 of human PRDX2 (NP_859428.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.