Merck
모든 사진(5)
주요 문서
SAB5700142
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK1E antibody produced in rabbit
동의어(들):
CKIepsilon, CSNK1E, HCKIE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
47
종 반응성
mouse, rat, human
농도
2.21 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CSNK1E(1454)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a serine/threonine protein kinase and a member of the casein kinase I protein family, whose members have been implicated in the control of cytoplasmic and nuclear processes, including DNA replication and repair. The encoded protein is found in the cytoplasm as a monomer and can phosphorylate a variety of proteins, including itself. This protein has been shown to phosphorylate period, a circadian rhythm protein. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 247-416 of human CSNK1E (NP_689407.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700142-100UL4065265168878