주요 문서
SAB5700105
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX4 antibody produced in rabbit
동의어(들):
AOE37-2, AOE372, HEL-S-97n, PRDX4, PRX-4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
30
종 반응성
rat, mouse, human
농도
0.82 mg/ml
기술
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PRDX4(10549)
일반 설명
The protein encoded by this gene is an antioxidant enzyme and belongs to the peroxiredoxin family. The protein is localized to the cytoplasm. Peroxidases of the peroxiredoxin family reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides to water and alcohol with the use of reducing equivalents derived from thiol-containing donor molecules. This protein has been found to play a regulatory role in the activation of the transcription factor NF-kappaB.
면역원
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 38-271 of human PRDX4 (NP_006397.1).
물리적 형태
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
저장 및 안정성
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)