주요 문서
SAB56000303
Sigma-Aldrich
Anti-CD28 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM404, affinity purified immunoglobulin
동의어(들):
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
RM404, monoclonal
종 반응성
human
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CD28(940)
특이성
This antibody reacts to human CD28.
면역원
A peptide corresponding to C-terminus of human CD28
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB56000303-100UL4065266951943