주요 문서
SAB5300174
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLF15 antibody produced in mouse
clone 2G8, ascites fluid
동의어(들):
DKFZp779M1320, KKLF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
ELISA (d)
WB
클론:
2G8, monoclonal
종 반응성:
human
citations:
기술:
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2G8, monoclonal
분자량
44 kDa
종 반응성
human
기술
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KLF15(28399)
면역원
Purified recombinant fragment of human KLF15 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against KLF15
물리적 형태
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)