주요 문서
SAB5200061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA6 antibody produced in mouse
clone S19-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti-HBK2, Anti-KCNA6, Anti-Kv1.6, S19-36
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
S19-36, monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
antigen predicted mol wt 60 kDa
종 반응성
rat, human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG3
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KCNA6(3742)
mouse ... Kcna6(16494)
특이성
Detects ~60 kDa. Does not cross react with other Kv1 channels
면역원
Synthetic peptide 507-525 (RERRSSYLPTPHRAYAEKR, cytoplasmic C-terminus) of rat Kv1.6, Accession Number P17659
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)