주요 문서
SAB5200013
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AHSA1 antibody produced in mouse
clone 25F2.D9, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
동의어(들):
Anti-Aha1, Anti-Ahsa1, Anti-C14orf3, Anti-HspC322, Anti-p38
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
25F2.D9, monoclonal
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
antigen predicted mol wt 38 kDa
종 반응성
rat, human, mouse
농도
1 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Ahsa1(217737)
특이성
Detects ~38 kDa. Can run up to 45 kDa on SDS Page.
면역원
Mouse Aha1
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in 0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, and 0.09% sodium azide
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)