주요 문서
SAB4700965
Sigma-Aldrich
Anti-Tb7.7 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
동의어(들):
Rv2654c
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
Mycobacterium tuberculosis
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1 μg/mL
수납 번호(accession number)
NC_000962.3
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
Mycobacterium tuberculosis ... Rv2654c(888154)
일반 설명
The rabbit polyclonal antibody to Tb7.7 reacts with the Mycobacterium tuberculosis protein Tb7.7 (Rv2654c).
면역원
Recombinant Tb7.7 protein (produced in E. coli)
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)