분자량
antigen 51 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COL23A1(91522)
일반 설명
Anti-Collagen XXIII α1 Antibody detects endogenous levels of total Collagen XXIII α1 protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Collagen XXIII alpha1.
Immunogen Range: 461-510
Immunogen Range: 461-510
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4503565-100UG | 4061835728039 |