SAB4300191
Anti-phospho-KIT (pTyr721) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-C-Kit antibody produced in rabbit, Anti-CD117 antibody produced in rabbit, Anti-PBT antibody produced in rabbit, Anti-SCFR antibody produced in rabbit, Anti-v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog antibody produced in rabbit
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
~145 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG
면역원 서열
(N-E-YP-M-D)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr721)
유전자 정보
human ... KIT(3815)
면역원
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 721 (N-E-Y(p)-M-D)., according to the protein KIT.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
This is the receptor for stem cell factor (mast cell growth factor). It has a tyrosine-protein kinase activity. Binding of the ligands leads to the autophosphorylation of KIT and its association with substrates such as phosphatidylinositol 3-kinase (Pi3K).
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.