분자량
~78 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
동형
IgG
면역원 서열
(T-S-SP-D-S)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer503)
유전자 정보
human ... REL(5966)
면역원
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 503 (T-S-S(p)-D-S), according to the protein REL.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
표적 설명
The REL gene encodes c-Rel, a transcription factor that is a member of the Rel/NFKB family, which also includes RELA(MIM 164014), RELB (604758), NFKB1 (MIM 164011), and NFKB2 (MIM 164012). These proteins are related through a highlyconserved N-terminal region termed the 'Rel domain,' which is responsible for DNA binding, dimerization,nuclear localization, and binding to the NFKB inhibitor (MIM 164008).
물리적 형태
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.