SAB4200478
Monoclonal Anti-FUS antibody produced in mouse
clone FUS-4, tissue culture supernatant
동의어(들):
Monoclonal Anti-75 kDa DNA-pairing protein, Monoclonal Anti-ALS6, Monoclonal Anti-FUS1, Monoclonal Anti-HNRNPP2, Monoclonal Anti-POMP75, Monoclonal Anti-TLS, Monoclonal Anti-fused in sarcoma, Monoclonal Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Monoclonal Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Monoclonal Anti-translocated in liposarcoma protein
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
tissue culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
FUS-4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~70 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using formalin-fixed and paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:200-1:400 using using HeLa or HepG2 cells.
western blot: 1:1000-1:2000 using lysates of G361 cells.
동형
IgM
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FUS(2521)
mouse ... Fus(233908)
rat ... Fus(317385)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.