SAB4200370
Anti-PVRL4 antibody, Mouse monoclonal
clone N4.101.10, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-Nectin-4/PVRL4 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-PVRL4 antibody produced in mouse, Anti-EDSS1, Anti-LNIR, Anti-Nectin-4, Anti-PRR4, Anti-PVRL4, Anti-Poliovirus receptor-related 4
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
N4.101.10, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
농도
~1.0 mg/mL
기술
flow cytometry: 5-10 μg/test using using 1x106 MDA-MB-231 cells
immunocytochemistry: 2.5-5 μg/mL using using MDA-MB-231 cells
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PVRL4(81607)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable