SAB4200344
Anti-SMYD3 antibody, Mouse monoclonal
clone SMYD3-2, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-KMT3E, Anti-SET and MYND domain containing 3, Anti-ZMYND1, Anti-Zinc finger MYND domain-containing protein 1, Anti-Zinc finger protein, subfamily 3A (MYND domain containing), 1
About This Item
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SMYD3-2, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~43 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of HeLa cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SMYD3(64754)
mouse ... Smyd3(69726)
rat ... Smyd3(498295)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable