SAB4200195
Anti-Brg1 antibody, Rat monoclonal
clone 5B7, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-BAF190, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-BETA, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, Anti-SWI2, Anti-hSNF2b, Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5B7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~185 kDa
종 반응성
mouse, monkey, human
농도
~1.0 mg/mL
기술
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa, HEK-293T, Raji or HepG2 cells extracts
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SMARCA4(6597)
mouse ... Smarca4(20586)
일반 설명
애플리케이션
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.