SAB4200147
Anti-FHOD1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-FH1/FH2 domain-containing protein 1, Anti-FHOS, Anti-Formin homology-2 domain-containing protein 1, Anti-formin homolog overexpressed in spleen 1, Anti-formin homology 2 domain-containing protein 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~130 kDa
종 반응성
human
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human spleen sections and biotin, ExtrAvidin® peroxidase staining system
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human K562 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FHOD1(29109)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable