SAB4200085
Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat
~1.5 mg/mL, clone 11A9, purified immunoglobulin
동의어(들):
AGO2 Antibody - Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat, Ago2 Antibody, Anti-Argonaute 2, Anti-EIF2C2 eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, Anti-Q10
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
11A9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~85 kDa
종 반응성
monkey, rat, human, mouse, bovine
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.5 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AGO2(27161)
rat ... Ago2(59117)
일반 설명
애플리케이션
- immunofluorescent localization
- western blot analysis
- immunoprecipitation.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
이미 열람한 고객
문서
Ago RIP to Isolate microRNA and their Targets Using Imprint® RNA Immunoprecipitation Kit