종 반응성
virus (Sin Nombre virus)
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
Sin Nombre virus ... SNVsMgp1(2654026)
일반 설명
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). Hantavirus glycoprotein precursor (GPC) is posttranslationally cleaved into two glycoproteins G1 (Gn) and G2 (Gc). The G1 glycoprotein is is thought to be degraded by the host autophagy machinery, and this autophagic clearance is required for efficient virus repliaction.
면역원
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Sin Nombre virus glycoprotein.The immunogen is located within amino acids 60 - 110 of Sin Nombre Virus Glycoprotein 1.
애플리케이션
Sin Nombre virus glycoprotein 1 antibody can detect 10ng Sin Nombre virus glycoprotein 1 peptide in ELISA at 1 μg/ml.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.