주요 문서
SAB3500769
Sigma-Aldrich
Anti-TLR8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
분자량
115 kDa
종 반응성
human
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TLR8(51311)
면역원
Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TLR8.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
결합
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500769.
물리적 형태
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Noriko Ishii et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(10), 5118-5128 (2014-10-10)
Nucleic acid-sensing TLRs are involved in both antimicrobial immune responses and autoimmune inflammation. TLR8 is phylogenetically and structurally related to TLR7 and TLR9, which undergo proteolytic processing in the endolysosomes to generate functional receptors. Recent structural analyses of human TLR8