주요 문서
SAB2501296
Sigma-Aldrich
Anti-FERMT3 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-KIND3, Anti-MGC10966, Anti-MIG-2, Anti-MIG2B, fermitin family homolog 3 (Drosophila)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
rat, mouse, human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FERMT3(83706)
관련 카테고리
면역원
Peptide with sequence CERARGEELDED, from the C-Terminus of the protein sequence according to NP_113659.3; NP_848537.1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)