주요 문서
SAB2501167
Sigma-Aldrich
Anti-Il17ra antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-AW538159, Anti-Cdw217, Anti-Il17r, Anti-VDw217, interleukin 17 receptor A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, rat
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Il17ra(16172)
관련 카테고리
면역원
Peptide with sequence CDQEKHGDDSKIN, from the internal region of the protein sequence according to NP_032385.1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Qi Huang et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(9), 144-144 (2014-08-13)
Interleukin-17 receptor (IL-17RA) is essential for proinflammatory cytokine IL-17-mediated pathogenesis of various tumors. IL-17RA is upregulated by some proinflammatory cytokines such as IL-21 and IL-15 and downregulated by IL-2, while the effect of IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α on IL-17RA expression