결합
FITC conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
61 kDa
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human
농도
0.5 mg/mL
NCBI 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... IL4I1(259307)
일반 설명
The protein encoded by this gene shares the limited similarity with L-amino acid oxidase, and contains the conserved key amino acid residues thought to be involved in catalysis and binding of the flavin adenine dinucleotide cofactor. The expression of this gene can be induced by interleukin 4 in B cells. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding two distinct isoforms have been reported.
면역원
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human IL4I1
서열
Synthetic peptide located within the following region: PHGWVETAVKSALRAAIKINSRKGPASDTASPEGHASDMEGQGHVHGVAS
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.