주요 문서
SAB2104677
Sigma-Aldrich
Anti-RBM24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-FLJ26355, Anti-FLJ30829, Anti-FLJ37697, Anti-RNPC6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
분자량
19 kDa
종 반응성
human, rat, bovine, guinea pig, mouse, horse
포장
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
농도
0.5 mg - 1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RBM24(221662)
면역원
Synthetic peptide directed towards the middle region of human RBM24
서열
Synthetic peptide located within the following region: VTAGGYGYAVQQPITAAAPGTAAAAAAAAAAAAAFGQYQPQQLQTDRMQ
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2104677-100UL4061836166960
SAB2104677-50UG4061832073972