주요 문서
SAB1411083
Sigma-Aldrich
Anti-CENPN antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
BM039, C16orf60, CENP-N, FLJ13607, FLJ22660
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen 24.1 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CENPN(55839)
일반 설명
The centromere is a specialized chromatin domain, present throughout the cell cycle, that acts as a platform on which the transient assembly of the kinetochore occurs during mitosis. All active centromeres are characterized by the presence of long arrays of nucleosomes in which CENPA (MIM 117139) replaces histone H3 (see MIM 601128). CENPN is an additional factor required for centromere assembly (Foltz et al., 2006 [PubMed 16622419]).[supplied by OMIM
면역원
CENPN (NP_060925.1, 1 a.a. ~ 204 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDETVAEFIKRTILKIPMNELTTILKAWDFLSENQLQTVNFRQRKESVVQHLIHLCEEKRASISDAALLDIIYMQFHQHQKVWDVFQMSKGPGEDVDLFDMKQFKNSFKKILQRALKNVTVSFRETEENAVWIRIAWGTQYTKPNQYKPTYVVYYSQTPYAFTSSSMLRRNTPLLGQELEATGKIYLRQEEIILDITEMKKACN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)