항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3D8, monoclonal
양식
solution
분자량
antigen 38.28 kDa
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MAPK13(5603)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is closely related to p38 MAP kinase, both of which can be activated by proinflammatory cytokines and cellular stress. MAP kinase kinases 3, and 6 can phosphorylate and activate this kinase. Transcription factor ATF2, and microtubule dynamics regulator stathmin have been shown to be the substrates of this kinase. (provided by RefSeq)
면역원
MAPK13 (AAH00433, 251 a.a. ~ 365 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NDKAAKSYIQSLPQTPRKDFTQLFPRASPQAADLLEKMLELDVDRRLTAAQALTHPFFEPFRDPEEETEAQQPFDDSLEHEKLTVDEWKQHIYKEIVNFSPIARKDSRRRSGMKL
Sequence
NDKAAKSYIQSLPQTPRKDFTQLFPRASPQAADLLEKMLELDVDRRLTAAQALTHPFFEPFRDPEEETEAQQPFDDSLEHEKLTVDEWKQHIYKEIVNFSPIARKDSRRRSGMKL
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.