분자량
antigen ~37.8 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GALM(130589)
일반 설명
This gene encodes an enzyme that catalyzes the epimerization of hexose sugars such as glucose and galactose. The encoded protein is expressed in the cytoplasm and has a preference for galactose. The encoded protein may be required for normal galactose metabolism by maintaining the equilibrium of alpha and beta anomers of galactose
면역원
GALM (NP_620156.1, 1 a.a. ~ 342 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASVTRAVFGELPSGGGTVEKFQLQSDLLRVDIISWGCTITALEVKDRQGRASDVVLGFAELEGYLQKQPYFGAVIGRVANRIAKGTFKVDGKEYHLAINKEPNSLHGGVRGFDKVLWTPRVLSNGVQFSRISPDGEEGYPGELKVWVTYTLDGGELIVNYRAQASQATPVNLTNHSYFNLAGQASPNINDHEVTIEADTYLPVDETLIPTGEVAPVQGTAFDLRKPVELGKHLQDFHLNGFDHNFCLKGSKEKHFCARVHHAASGRVLEVYTTQPGVQFYTGNFLDGTLKGKNGAVYPKHSGFCLETQNWPDAVNQPRFPPVLLRPGEEYDHTTWFKFSVA
Sequence
MASVTRAVFGELPSGGGTVEKFQLQSDLLRVDIISWGCTITALEVKDRQGRASDVVLGFAELEGYLQKQPYFGAVIGRVANRIAKGTFKVDGKEYHLAINKEPNSLHGGVRGFDKVLWTPRVLSNGVQFSRISPDGEEGYPGELKVWVTYTLDGGELIVNYRAQASQATPVNLTNHSYFNLAGQASPNINDHEVTIEADTYLPVDETLIPTGEVAPVQGTAFDLRKPVELGKHLQDFHLNGFDHNFCLKGSKEKHFCARVHHAASGRVLEVYTTQPGVQFYTGNFLDGTLKGKNGAVYPKHSGFCLETQNWPDAVNQPRFPPVLLRPGEEYDHTTWFKFSVA
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.