주요 문서
SAB1407960
Sigma-Aldrich
Anti-GALNT12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ21212, GalNAc-T12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~30.03 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GALNT12(79695)
일반 설명
GALNT12 is a member of a family of UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferases (EC 2.4.1.41), which catalyze the transfer of N-acetylgalactosamine (GalNAc) from UDP-GalNAc to a hydroxyl amino acid on a polypeptide acceptor in the initial step of mucin-type O-linked protein glycosylation (Guo et al., 2002 [PubMed 12135769]).[supplied by OMIM
면역원
GALNT12 (AAH13945, 1 a.a. ~ 272 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGGLFAVSKKYFEYLGSYDTGMEVWGGENLEFSFRIWQCGGVLETHPCSHVGHVFPKQAPYSRNKALANSVRAAEVWMDEFKELYYHRNPRARLEPFGDVTERKQLRDKLQCKDFKWFLETVYPELHVPEDRPGSFGMLQNKGLTDYCFDYNPPDENQIVGHQVILYLCHGMGQNQFFEYTSQKEIRYNTHQPEGCIAVEAGMDTLIMHLCEETAPENQKFILQEDGSLFHEQSKKCVQAARKESSDSFVPLLRDCTNSDHQKWFFKERML
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable