주요 문서
SAB1407290
Sigma-Aldrich
Anti-GTPBP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ10741, MGC29512, ObgH1, dJ1005F21.2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.43
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~44 kDa
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GTPBP5(26164)
일반 설명
Small G proteins, such as GTPBP5, act as molecular switches that play crucial roles in the regulation of fundamental cellular processes such as protein synthesis, nuclear transport, membrane trafficking, and signal transduction (Hirano et al., 2006 [PubMed 17054726]).[supplied by OMIM
면역원
GTPBP5 (NP_056481, 1 a.a. ~ 406 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPARCFSARLRTVFQGVGHWALSTWAGLKPSRLLPQRASPRLLSVGRADLAKHQELPGKKLLSEKKLKRYFVDYRRVLVCGGNGGAGASCFHSEPRKEFGGPDGGDGGNGGHVILRVDQQVKSLSSVLSRYQGFSGEDGGSKNCFGRSGAVLYIRVPVGTLVKEGGRVVADLSCVGDEYIAALGGAGGKGNRFFLANNNRAPVTCTPGQPGQQRVLHLELKTVAHAGMVGFPNAGKSSLLRAISNARPAVASYPFTTLKPHVGIVHYEGHLQIAVADIPGIIRGAHQNRGLGSAFLRHIERCRFLLFVVDLSQPEPWTQVDDLKYELEMYEKGLSARPHAIVANKIDLPEAQANLSQLRDHLGQEVIVLSALTGENLEQLLLHLKVLYDAYAEAELGQGRQPLRW
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)