항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
7A4, monoclonal
분자량
antigen ~33.7 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ATP6V0D2(245972)
면역원
ATP6V0D2 (NP_689778, 238 a.a. ~ 306 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN
Sequence
ETLYPTFGKLYPEGLRLLAQAEDFDQMKNVADHYGVYKPLFEAVGGSGGKTLEDVFYEREVQMNVLAFN
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 37(9), 830-835 (2014-05-17)
The (pro)renin receptor ((P)RR) is known to play an important role in the pathogenesis of vascular complications in diabetes mellitus and hypertension through its function in activating the local renin-angiotensin system. Recent studies have shown that the (P)RR is an