Key Documents
SAB1405281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ23577 antibody produced in mouse
clone 4B10, ascites fluid
동의어(들):
FLJ23164, FLJ23577, FLJ25395, KIAA1770, KPL2, MGC102842
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B10, monoclonal
분자량
antigen ~37 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SPEF2(79925)
면역원
FLJ23577 (NP_079143, 324 a.a. ~ 422 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AQEEAYREEQLINRLMRQSQQERRIAVQLMHVRHEKEVLWQNRIFREKQHEERRLKDFQDALDREAALAKQAKIDFEEQFLKEKRFHDQIAVERAQARY
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable