주요 문서
SAB1405204
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMK1D antibody produced in mouse
clone 4G12-1G4, ascites fluid
동의어(들):
CKLiK, CaM-K1, CaMKID
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4G12-1G4, monoclonal
분자량
antigen ~68.46 kDa
종 반응성
human
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
동형
IgMκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CAMK1D(57118)
관련 카테고리
일반 설명
This gene encodes a member of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 1 subfamily of serine/threonine kinases. The encoded protein may be involved in the regulation of granulocyte function through the chemokine signal transduction pathway. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms of this gene have been described. (provided by RefSeq)
면역원
CAMK1D (AAH35745, 1 a.a. ~ 385 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARENGESSSSWKKQAEDIKKIFEFKETLGTGAFSEVVLAEEKATGKLFAVKCIPKKALKGKESSIENEIAVLRKIKHENIVALEDIYESPNHLYLVMQLVSGGELFDRIVEKGFYTEKDASTLIRQVLDAVYYLHRMGIVHRDLKPENLLYYSQDEESKIMISDFGLSKMEGKGDVMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYILLCGYPPFYDENDSKLFEQILKAEYEFDSPYWDDISDSAKDFIRNLMEKDPNKRYTCEQAARHPWIAGDTALNKNIHESVSAQIRKNFAKSKWRQAFNATAVVRHMRKLHLGSSLDSSNASVSSSLSLASQKDCLAPSTLCSFISSSSGVSGVGAERRPRPTTVTAVHSGSK
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)