Merck
모든 사진(5)
Key Documents
SAB1405105
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CPSF3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CPSF, CPSF-73, CPSF73, YSH1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1H8, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CPSF3(51692)
면역원
CPSF3 (NP_057291, 585 a.a. ~ 684 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LEVQSNPKIRKGAVQKVSKKLEMHVYSKRLEIMLQDIFGEDCVSVKDDSILSVTVDGKTANLNLETRTVECEEGSEDDESLREMVELAAQRLYEALTPVH
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable