주요 문서
SAB1404933
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COG2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
LDLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
클론:
3H8, monoclonal
종 반응성:
human
citations:
기술:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3H8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... COG2(22796)
일반 설명
This gene encodes a subunit of the conserved oligomeric Golgi complex that is required for maintaining normal structure and activity of the Golgi complex. The encoded protein specifically interacts with the USO1 vesicle docking protein and may be necessary for normal Golgi ribbon formation and trafficking of Golgi enzymes. Mutations of this gene are associated with abnormal glycosylation within the Golgi apparatus. Alternative splicing results in multiple transcript variants
면역원
COG2 (NP_031383, 639 a.a. ~ 738 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LSESTHKYYETVSDVLNSVKKMEESLKRLKQARKTTPANPVGPSGGMSDDDKIRLQLALDVEYLGEQIQKLGLQASDIKSFSALAELVAAAKDQATAEQP
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)