주요 문서
SAB1404929
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGAT4A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 8C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
GNT-IV, GNT-IVA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
클론:
8C5, monoclonal
종 반응성:
human
citations:
기술:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
8C5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MGAT4A(11320)
일반 설명
This gene encodes a key glycosyltransferase that regulates the formation of tri- and multiantennary branching structures in the Golgi apparatus. The encoded protein, in addition to the related isoenzyme B, catalyzes the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) from UDP-GlcNAc in a beta-1,4 linkage to the Man-alpha-1,3-Man-beta-1,4-GlcNAc arm of R-Man-alpha-1,6(GlcNAc-beta-1,2-Man-alpha-1,3)Man-beta-1,4-GlcNAc-beta-1,4-GlcNAc-beta-1-Asn. The encoded protein may play a role in regulating the availability of serum glycoproteins, oncogenesis, and differentiation. (provided by RefSeq)
면역원
MGAT4A (NP_036346, 436 a.a. ~ 535 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PVNVESYLFHSGNQEHPGDILLNTTVEVLPFKSEGLEISKETKDKRLEDGYFRIGKFENGVAEGMVDPSLNPISAFRLSVIQNSAVWAILNEIHIKKATN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)