클론
2C10, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.55 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CBFA2T2(9139)
관련 카테고리
일반 설명
In acute myeloid leukemia, especially in the M2 subtype, the t(8;21)(q22;q22) translocation is one of the most frequent karyotypic abnormalities. The translocation produces a chimeric gene made up of the 5′-region of the RUNX1 (AML1) gene fused to the 3′-region of the CBFA2T1 (MTG8) gene. The chimeric protein is thought to associate with the nuclear corepressor/histone deacetylase complex to block hematopoietic differentiation. The protein encoded by this gene binds to the AML1-MTG8 complex and may be important in promoting leukemogenesis. Several transcript variants are thought to exist for this gene, but the full-length natures of only three have been described. (provided by RefSeq)
면역원
CBFA2T2 (NP_001028171.1, 201 a.a. ~ 304 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LLLNTSIASPADSSELLMEVHGNGKRPSPERREENSFDRDTIAPEPPAKRVCTISPAPRHSPALTVPLMNPGGQFHPTPPPLQHYTLEDIATSHLYREPNKMLE
Sequence
LLLNTSIASPADSSELLMEVHGNGKRPSPERREENSFDRDTIAPEPPAKRVCTISPAPRHSPALTVPLMNPGGQFHPTPPPLQHYTLEDIATSHLYREPNKMLE
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.