주요 문서
SAB1404670
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TBX18 antibody produced in mouse
clone 3C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3C12, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.77 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TBX18(9096)
면역원
TBX18 (XP_496819, 454 a.a. ~ 560 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
STLLQGTGNGVPATHPHLLSGSSCSSPAFHLGPNTSQLCSLAPADYSACARSGLTLNRYSTSLAETYNRLTNQAGETFAPPRTPSYVGVSSSTSVNMSMGGTDGDTF
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)