주요 문서
SAB1404632
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G6-2C5, ascites fluid
동의어(들):
BDCA4, CD304, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, NP1, NRP, VEGF165R
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3G6-2C5, monoclonal
분자량
antigen ~94.53 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NRP1(8829)
일반 설명
NRP1 is a membrane-bound coreceptor to a tyrosine kinase receptor for both vascular endothelial growth factor (VEGF; MIM 192240) and semaphorin (see SEMA3A; MIM 603961) family members. NRP1 plays versatile roles in angiogenesis, axon guidance, cell survival, migration, and invasion.[supplied by OMIM
면역원
NRP1 (AAH07533.1, 23 a.a. ~ 644 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RNDKCGDTIKIESPGYLTSPGYPHSYHPSEKCEWLIQAPDPYQRIMINFNPHFDLEDRDCKYDYVEVFDGENENGHFRGKFCGKIAPPPVVSSGPFLFIKFVSDYETHGAGFSIRYEIFKRGPECSQNYTTPSGVIKSPGFPEKYPNSLECTYIVFALKMSEIILEFESFDLEPDSNPPGGMFCRYDRLEIRDGFPDVGPHIGRYCGQKTPGRIRSSSGILSMVFYTDSAIAKEGFSANYSVLQSSVSEDFKCMEALGMESGEIHSDQITASSQYSTNWSAERSRLNYPENGWTPGEDSYREWIQVDLGLLRFVTAVGTQGAISKETKKKYYVKTYKIDVSSNGEDWITIKEGNKPVLFQGNTNPTDVVVAVFPKPLITRFVRIKPATWETGISMRFEVYGCKITDYPCSGMLGMVSGLISDSQITSSNQGDRNWMPENIRLVTSRSGWALPPAPHSYINEWLQIDLGEEKIVRGIIIQGGKHRENKVFMRKFKIGYSNNGSDWKMIMDDSKRKAKSFEGNNNYDTPELRTFPALSTRFIRIYPERATHGGLGLRMELLGCEVEAPTAGPTTPNGNLVDECDDDQANCHSGTGDDFQLTGGTTVLATEKPTVIDSTIQSGIK
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)