주요 문서
SAB1404115
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEDD9 antibody produced in mouse
clone 1B4, ascites fluid
동의어(들):
CAS-L, CAS2, CASL, CASS2, HEF1, dJ49G10.2, dJ761I2.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1B4, monoclonal
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NEDD9(4739)
면역원
NEDD9 (NP_006394, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PRDTIYQVPPSYQNQGIYQVPTGHGTQEQEVYQVPPSVQRSIGGTSGPHVGKKVITPVRTGHGYVYEYPSRYQKDVYDIPPSHTTQGVYDIPPSSAKGPV
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show