클론
3B6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
rat, mouse, human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GLUL(2752)
일반 설명
Glutamine is a main source of energy and is involved in cell proliferation, inhibition of apoptosis, and cell signaling (Haberle et al., 2005 [PubMed 16267323]). Fetal glutamine requirements are very high and depend largely on active glutamine synthesis and the release of glutamine into the fetal circulation by the placenta. Glutamine synthetase (EC 6.3.1.2), also called glutamate-ammonia ligase (GLUL), is expressed throughout the body and plays an important role in controlling body pH and in removing ammonia from the circulation. The enzyme clears L-glutamate, the major neurotransmitter in the central nervous system, from neuronal synapses (see references in Clancy et al., 1996 [PubMed 8975719]).[supplied by OMIM
면역원
GLUL (NP_002056, 274 a.a. ~ 373 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IEKLSKRHQYHIRAYDPKGGLDNARRLTGFHETSNINDFSAGVANRSASIRIPRTVGQEKKGYFEDRRPSANCDPFSVTEALIRTCLLNETGDEPFQYKN
Sequence
IEKLSKRHQYHIRAYDPKGGLDNARRLTGFHETSNINDFSAGVANRSASIRIPRTVGQEKKGYFEDRRPSANCDPFSVTEALIRTCLLNETGDEPFQYKN
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.