주요 문서
SAB1403270
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
DFCP1, KIAA1589, TAFF1, ZNFN2A1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B2, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ZFYVE1(53349)
일반 설명
The FYVE domain mediates the recruitment of proteins involved in membrane trafficking and cell signaling to phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(3)P)-containing membranes. This gene encodes a protein which contains two zinc-binding FYVE domains in tandem. This protein displays a predominantly Golgi, endoplasmic reticulum and vesicular distribution. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, and they encode two isoforms with different sizes. (provided by RefSeq)
면역원
ZFYVE1 (NP_067083.1, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSAQTSPAEKGLNPGLMCQESYACSGTDEAIFECDECCSLQCLRCEEELHRQERLRNHERIRLKPGHVPYCDLCKGLSGHLPGVRQRAIVRCQTCKINL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)