주요 문서
SAB1403225
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN3 antibody produced in mouse
clone 1F2, ascites fluid
동의어(들):
SCLIP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
클론:
1F2, monoclonal
종 반응성:
human
citations:
기술:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1F2, monoclonal
분자량
antigen ~45.91 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgMκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... STMN3(50861)
일반 설명
The protein encoded by this gene belongs to the stathmin/oncoprotein 18 family of microtubule-destabilizing phosphoproteins. It is similar to the SCG10 protein and is involved in signal transduction and regulation of microtubule dynamics. (provided by RefSeq)
면역원
STMN3 (AAH09381, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASTISAYKEKMKELSVLSLICSCFYTQPHPNTVYQYGDMEVKQLDKRASGQSFEVILKSPSDLSPESPMLSSPPKKKDTSLEELQKRLEAAEERRKTQEAQVLKQLAERREHEREVLHKALEENNNFSRQAEEKLNYKMELSKEIREAHLAALRERLREKELHAAEVRRNKEQREEITG
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)