SAB1402978
Monoclonal Anti-MLL2 antibody produced in mouse
clone 2E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
AAD10, ALR, CAGL114, MLL4, TNRC21, Anti-AAD10, Anti-ALL1-related protein, Anti-ALR, Anti-CAGL114, Anti-Histone-lysine N-methyltransferase, Anti-KMS, Anti-KMT2B, Anti-KMT2D, Anti-Kabuki make-up syndrome, Anti-Kabuki mental retardation syndrome, Anti-MLL4, Anti-Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Anti-TNRC21
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2E1, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MLL2(8085)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면역원
Sequence
SKLEGMFPAYLQEAFFGKELLDLSRKALFAVGVGRPSFGLGTPKAKGDGGSERKELPTSQKGDDGPDIADEESRGLEGKADTPGPEDGGVKASPVPSDPE
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable