항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3E10, monoclonal
분자량
antigen ~34.58 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgMκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GGT5(2687)
일반 설명
This gene is a member of a gene family that encodes gamma-glutamyl transpeptidase enzymes. This enzyme consists of a heavy and a light chain, and is able to hydrolyze the gamma-glutamyl moiety of glutathione. It converts leukotriene C4 to leukotriene D4, however, it doesn′t convert synthetic substrates that are commonly used to assay gamma-glutamyl transpeptidase. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
GGTLA1 (NP_004112.1, 510 a.a. ~ 586 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
Sequence
GFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)