클론
3B5, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CLGN(1047)
일반 설명
Calmegin is a testis-specific endoplasmic reticulum chaperone protein. CLGN may play a role in spermatogeneisis and infertility. (provided by RefSeq)
면역원
CLGN (NP_004353.1, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
Sequence
FMDDDVETEDFEENSEEIDVNESELSSEIKYKTPQPIGEVYFAETFDSGRLAGWVLSKAKKDDMDEEISIYDGRWEIEELKENQVPGDRGLVLKSRAKHH
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable