클론
2C4, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~37.11 kDa
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EIF4ENIF1(56478)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a nucleocytoplasmic shuttle protein for the translation initiation factor eIF4E. This shuttle protein interacts with the importin alpha-beta complex to mediate nuclear import of eIF4E. It is predominantly cytoplasmic; its own nuclear import is regulated by a nuclear localization signal and nuclear export signals. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
EIF4ENIF1 (NP_062817, 886 a.a. ~ 985 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NPRPGTPLHLAMVQQQLQRSVLHPPGSGSHAAAVSVQTTPQNVPSRSGLPHMHSQLEHRPSQRSSSPVGLAKWFGSDVLQQPLPSMPAKVISVDELEYRQ
Sequence
NPRPGTPLHLAMVQQQLQRSVLHPPGSGSHAAAVSVQTTPQNVPSRSGLPHMHSQLEHRPSQRSSSPVGLAKWFGSDVLQQPLPSMPAKVISVDELEYRQ
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.