주요 문서
SAB1401977
Sigma-Aldrich
Anti-GSTO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
bA127L20.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
WB
클론:
polyclonal
종 반응성:
human
citations:
1
기술:
western blot: 1 μg/mL
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
western blot: 1 μg/mL
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... GSTO2(119391)
관련 카테고리
일반 설명
The omega class glutathione transferases (GST; EC 2.5.1.18) have poor activity with common GST substrates, but exhibit novel glutathione-dependent thioltransferase, dehydroascorbate reductase, and monomethylarsonate reductase activities, and they modulate Ca(2+) release by ryanodine receptors (e.g., RYR1, MIM 180901) (Whitbread et al., 2003 [PubMed 12618591]). For background information on GSTs, see MIM 605482.[supplied by OMIM
면역원
GSTO2 (NP_899062.1, 1 a.a. ~ 243 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGDATRTLGKGSQPPGPVPEGLIRIYSMRFCPYSHRTRLVLKAKDIRHEVVNINLRNKPEWYYTKHPFGHIPVLETSQCQLIYESVIACEYLDDAYPGRKLFPYDPYERARQKMLLELFCKVPHLTKECLVALRCGRECTNLKAALRQEFSNLEEILEYQNTTFFGGTCISMIDYLLWPWFERLDVYGILDCVSHTPALRLWISAMKWDPTVCALLMDKSIFQGFLNLYFQNNPNAFDFGLC
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Lauren E Hamilton et al.
Biology of reproduction, 97(4), 612-621 (2017-10-17)
The perinuclear theca (PT) is a condensed, nonionic detergent resistant cytosolic protein layer encapsulating the sperm head nucleus. It can be divided into two regions: the subacrosomal layer, whose proteins are involved in acrosomal assembly during spermiogenesis, and the postacrosomal