주요 문서
SAB1401896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAPS2 antibody produced in mouse
clone 3C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
FLJ34520, UG0636c06
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3C6, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CAPS2(84698)
일반 설명
Calcyphosine-2 is a calcium-binding protein with 2 EF-hand motifs (Wang et al., 2002 [PubMed 11846421]).[supplied by OMIM
면역원
CAPS2 (NP_115995.1, 285 a.a. ~ 382 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YRKSYVRKAFMKLDFNKSGSVPIINIRKCYCAKKHSQVISGHSTEEEIKSSFLETLKVACSKSDEVSYGEFEDYYEGLSIGIVDDEDFVNILRTPWGI
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable