주요 문서
SAB1401764
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALLC antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
ALC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3D3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ALLC(55821)
일반 설명
Allantoicase (EC 3.5.3.4) participates in the uric acid degradation pathway. Its enzymatic activity, like that of urate oxidase (MIM 191540), was lost during vertebrate evolution.[supplied by OMIM
면역원
ALLC (NP_060906.2, 235 a.a. ~ 344 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GHPNNIIGVGGAKSMADGWETARRLDRPPILENDENGILLVPGCEWAVFRLAHPGVITRIEIDTKYFEGNAPDSCKVDGCILTTQEEAVIRQKWILPAHKWKPLLPVTKL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)